Principaux documents
725633
Supelco
Trimethyl phosphite solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Qualité
NMR reference standard
Forme
solution
Concentration
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Chaîne SMILES 
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
Clé InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
31P sensitivity
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup