Principaux documents
707619
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13C6H5BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
pb
230 °C
Pf
16-19 °C
Densité
1.635 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
Clé InChI
NDOPHXWIAZIXPR-ZFJHNFROSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable