Principaux documents
706140
Sigma-Aldrich
4-[(Phenylamino)carbonyl]phenylboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H22BNO3
Poids moléculaire :
323.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
209-214 °C
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C19H22BNO3/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-12-10-14(11-13-15)17(22)21-16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,1-4H3,(H,21,22)
Clé InChI
TWLVUSQQVDJZPI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable