Key Documents
704377
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxymethyl-13C)nitromethane
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-(Hydroxymethyl-13C)-2-nitro-1,3-propanediol
About This Item
Formule linéaire :
(HO13CH2)3CNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
Pf
160 °C (dec.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
O[13CH2]C([13CH2]O)([13CH2]O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
OLQJQHSAWMFDJE-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable