704245
Lanthanum strontium manganite
composite cathode powder, LSM-20/YSZ, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
powder
Composition
(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
Application(s)
battery manufacturing
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable