Principaux documents
704237
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium manganite
greener alternative
composite cathode powder, LSM-20/GDC10
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Composition
Ce0.9Gd0.1O2, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
4-8 m2/g
Taille des particules
0.4-0.9 μm (Horiba-centrifugal)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Application
LSM is one of the materials that is useful as an electrode material in solid oxide fuel cells.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Development of lanthanum strontium manganite perovskite cathode materials of solid oxide fuel cells: a review.
Jiang SP
J. Mater. Sci., 43(21), 6799-6833 (2008)