Principaux documents
696048
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1-13C
99 atom % 13C, packaged on demand
Synonyme(s) :
Acetoacetic ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH213COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nom du produit
Ethyl acetoacetate-1-13C, 99 atom % 13C
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
pb
181 °C (lit.)
Pf
-43 °C (lit.)
Densité
1.037 g/mL at 20 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i6+1
Clé InChI
XYIBRDXRRQCHLP-PTQBSOBMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
164.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.5 °C - closed cup