Principaux documents
678279
Sigma-Aldrich
4-Bromoaniline-13C6
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
4-Bromobenzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
56-62 °C
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
WDFQBORIUYODSI-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves