Principaux documents
675318
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, ~157 nm particle size, 0.25 mM in H2O, contains citrate as stabilizer
About This Item
Formule linéaire :
Ag
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
dispersion
nanoparticles
Contient
citrate as stabilizer
Concentration
0.25 mM in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.333
Taille des particules
~157 nm
Densité
0.991 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter