Principaux documents
667293
Sigma-Aldrich
4-Chloroacetophenone-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H7ClO
Poids moléculaire :
160.55
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Poids mol.
160.49 by atom % calculation
pb
232 °C
Densité
1.237 g/mL at 25 °C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup