Principaux documents
663468
Sigma-Aldrich
Rhodium on alumina
extent of labeling: 5 wt. % loading, Degussa type G214 RA/D
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Ampleur du marquage
5 wt. % loading
Chaîne SMILES 
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds including aldehydes, ketones, andaromatic carbocyclic and heterocyclic structures; high stereospecificity and low hydrogenolytic activity".
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable