Principaux documents
657573
Sigma-Aldrich
5,6-Methylenedioxy-1-indanone
97%
Synonyme(s) :
6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-d]-1,3-dioxol-5-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
162-166 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
O=C1CCc2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C10H8O3/c11-8-2-1-6-3-9-10(4-7(6)8)13-5-12-9/h3-4H,1-2,5H2
Clé InChI
LKLNTTMWFRNYLE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable