Principaux documents
648574
Sigma-Aldrich
Sulfur-34S
99 atom % 34S
About This Item
Formule linéaire :
34S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
33.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 34S
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
119 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
Clé InChI
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Sulfur-34S, isotopic analogue of sulfur atom.
Application
Sulfur-34S, stable form is used to study the origin and detection of sulphur atoms in geochemistry. It acts as the reactant in the synthesis of 34S labeled gypsum (Ca34SO4 .2H2O) and used as a tracer to investigate sulfur uptake and distribution in wheat.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
207.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3