Principaux documents
638730
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H2(Cl)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
200-204 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C(O)=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C9H9ClO4/c1-13-6-4-3-5(9(11)12)7(10)8(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
YSEIYOHXERRMNN-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid can be used as a starting material in the four-step synthesis of 14C-labelled N-(2-chloro-3,4-dimethoxybenzylideneamino)guanidinium acetate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
"Synthesis of N-(2-chloro-3, 4-dimethoxybenzylideneamino) guanidinium acetate [a-14C]"
Almeida M, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 45(05), 371-377 (2002)