Principaux documents
636991
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-dioctylphenylene-1,4-ethynylene)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Solubilité
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
Caractéristiques et avantages
Conjugated polymer.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Light-Emitting Polymers