Principaux documents
631361
Sigma-Aldrich
4′-Acetamidoacetophenone
97%
Synonyme(s) :
4′-Acetylacetanilide, 4-Acetamidoacetophenone, N-(4-Acetylphenyl)acetamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
166-170 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-3-5-10(6-4-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Clé InChI
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves