Key Documents
617091
Sigma-Aldrich
Diethylamine-N-d
98 atom % D
Synonyme(s) :
N-Deuterodiethylamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2ND
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
55 °C (lit.)
Pf
-50 °C (lit.)
Densité
0.717 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]N(CC)CC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i/hD
Clé InChI
HPNMFZURTQLUMO-DYCDLGHISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup