Key Documents
616761
Sigma-Aldrich
4-Methylanisole-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8D4H6O
Poids moléculaire :
126.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
174 °C (lit.)
Densité
1.0 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Clé InChI
CHLICZRVGGXEOD-LNFUJOGGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59.00 °C - closed cup