Key Documents
616605
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenz-2-d1-aldehyde
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8DH7O2
Poids moléculaire :
137.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
248 °C (lit.)
Densité
1.127 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc(OC)ccc1C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i2D
Clé InChI
ZRSNZINYAWTAHE-VMNATFBRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.