Key Documents
615714
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether-d12
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)3COCD3
Poids moléculaire :
100.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
55-56 °C
Densité
0.840 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+12
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-MGKWXGLJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves