Key Documents
611328
Supelco
Iodomethane-13C solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), trimethyl phosphite 1 %, chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CH3I
Poids moléculaire :
142.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Composition
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
Concentration
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Caractéristiques et avantages
Indirect detection test
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable