Principaux documents
609749
Sigma-Aldrich
Carbonyl-18O sulfide
95 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
C18OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Niveau de qualité
Forme
gas
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[18O]=C=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i2+2
Clé InChI
JJWKPURADFRFRB-HQMMCQRPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinderSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable