Principaux documents
606804
Sigma-Aldrich
Algal chloroform-soluble extract
unlabeled
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NA.12
Niveau de qualité
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable