Principaux documents
605921
Sigma-Aldrich
Guaifenesin-(glyceryl-13C3)
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C7H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3/i6+1,7+1,8+1
Clé InChI
HSRJKNPTNIJEKV-TTXLGWKISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable