57110
Indium(III) chloride hydrate
~39% indium basis, 2-3 mol/mol water
Synonyme(s) :
Trichloroindium, indium trichloride
About This Item
Produits recommandés
Pertinence de la réaction
core: indium
reagent type: catalyst
Concentration
~39% In
Impuretés
2-3 mol/mol water
Chaîne SMILES
O.Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
KYCHGXYBBUEKJK-UHFFFAOYSA-K
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges