Principaux documents
537780
Sigma-Aldrich
3-(Isocyanato)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Isocyanate-3 functionalized silica gel
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352118
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Ampleur du marquage
1.2 mmol/g loading
Niveau de qualité
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[SiH2].CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO.H2OSi/c1-2-3-5-4-6;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
Clé InChI
VJKPPUHZXUJVKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Scavenges primary and secondary amines and alcohols.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable