Principaux documents
536250
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(chloromethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
(ClCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COc1cc(CCl)c(OC)cc1CCl
InChI
1S/C17H26Cl2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
Clé InChI
TXAVEVGYOGQVAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Conducting polymer precursor.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Light-Emitting Polymers