Principaux documents
535990
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
97%
Synonyme(s) :
1-Iodo-4-trifluoromethoxybenzene, 4-Iodo-α,α,α-trifluoromethoxybenzene
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4OCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
177-179 °C (lit.)
Densité
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3IO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H
Clé InChI
RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter