513245
4-Amino-6-methoxypyrimidine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
157-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(N)ncn1
InChI
1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
Clé InChI
VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3