510BMG7
Conjugated Polymer Nanoparticle (CPN)
fluorescence λem 510B nm (green), maleimide-thiol functionalized, 1 ea of 100 μg antibody kit
Synonyme(s) :
CPN™ 30-minute conjugation kit
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
1 ea of 100 μg antibody kit
Fluorescence
λem 510B nm (green)
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Informations légales
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
510BMG7-1EA | 4065268869581 |