492655
Formamide-1-d
99 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.159 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]C(N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-MICDWDOJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
347.0 °F
Point d'éclair (°C)
175 °C