Key Documents
482986
Sigma-Aldrich
Fullerene-C84
98%
Synonyme(s) :
C84 Fullerene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C84
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1008.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
powder
Solubilité
organic solvents: soluble
Chaîne SMILES 
C1CC2CCC3CC4CC5c6cc7cc8cc9CC%10CCC%11CC1C%12c%13c%11c%10c%14c9c%15c8c%16c7c6c%17C%18=C5C4c%19c3c%20c2c%12c%21c%20c(c%18%19)c%22c%17c%16c%15c%23c%14c%13c%21c%22%23
Caractéristiques et avantages
Material is most likely a mixture of the D2d and D2 structural isomers. Most common fullerene impurities are C82 and C86.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable