Principaux documents
466840
Sigma-Aldrich
Dichloromethylphosphine
96%
Synonyme(s) :
Methylphosphinic dichloride, Methylphosphinous dichloride, Methylphosphonous dichloride, Methylphosphorus dichloride, Methyldichlorophosphine
About This Item
Formule linéaire :
CH3PCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
96%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
82 °C (lit.)
Densité
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2P/c1-4(2)3/h1H3
Clé InChI
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter