Principaux documents
460826
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Numéro Beilstein :
3590943
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Activité optique
[α]21/D −10°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
Point d'ébullition
212 °C (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1
Clé InChI
ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
Application
Ethyl (R)-(−)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate can be used as a key intermediate for the synthesis of various ACE inhibitors like Cilazapril, Benazepril, and Enalapril.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Enantio-and regiospecific reduction of ethyl 4-phenyl-2, 4-dioxobutyrate with baker?s yeast: preparation of (R)-HPB ester
Fadnavis NW and Radhika KR
Tetrahedron Asymmetry, 15(21), 3443-3447 (2004)