Principaux documents
456144
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
Specific optical acitvity ([α]24/D ·42.1°, neat)
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
63 °C/37 mmHg (lit.)
Densité
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ether
ketal
Chaîne SMILES 
CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
BNPOTXLWPZOESZ-RXMQYKEDSA-N
Application
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used as a building block in the synthesis of hydroxylated polyamine analogs of biological importance.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup