400890
cis-2-Butene
≥99%
Synonyme(s) :
(2Z)-2-Butene, (Z)-2-Butene, Z-Butene, cis-1,2-Dimethylethylene, cis-2-Butylene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1414 mmHg ( 21 °C)
Essai
≥99%
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
615 °F
Limite d'explosivité
9.7 %
pb
3.7 °C (lit.)
Pf
−139 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(C)=C(/[H])C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3-
Clé InChI
IAQRGUVFOMOMEM-ARJAWSKDSA-N
Application
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal