Principaux documents
389943
Sigma-Aldrich
Heptyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
75 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Chaîne SMILES 
CCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-3-4-5-6-7-9-8-10/h2-7H2,1H3
Clé InChI
RFXBSYPBSRSQDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lajos Nagy et al.
International journal of molecular sciences, 21(4) (2020-02-23)
In this article, the capability of encoding information using a homologous series of monodisperse monomethoxypolyethylene glycols (mPEG), with a number of ethylene oxide units ranging from nEO = 5 to 8, and monodisperse linear aliphatic isocyanates containing a number of