382159
trans-3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamaldehyde
98%
Synonyme(s) :
Sinapinaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
104-106 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])c1cc(OC)c(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-7,13H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
CDICDSOGTRCHMG-ONEGZZNKSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable