372374
Mesitylene-d12
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,3,5-Trimethylbenzene-d12
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES
[2H]c1c(c([2H])c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D
Clé InChI
AUHZEENZYGFFBQ-ZPMNDIOMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53.00 °C - closed cup