342203
Strontium fluoride
powder, <5 μm
Synonyme(s) :
Strontium difluoride (SrF2 )
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Concentration
66.2-73.2% Sr (EDTA titration)
Taille des particules
<5 μm
pb
2489 °C (lit.)
Pf
>1400 °C (lit.)
Densité
4.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[Sr]F
InChI
1S/2FH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable