Key Documents
341444
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2,3,5,6-tetramethylbenzene
99%
Synonyme(s) :
1,4-Dichlorodurene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Cc1c(C)c(Cl)c(C)c(C)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
Clé InChI
PTIQIITULDNGAF-UHFFFAOYSA-N