295183
Cyclopropane
≥99%
Synonyme(s) :
Trimethylene (6CI)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.45 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
928 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
Point d'ébullition
−33 °C (lit.)
Pf
−128 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CC1
InChI
1S/C3H6/c1-2-3-1/h1-3H2
Clé InChI
LVZWSLJZHVFIQJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.
Protocoles
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne