Principaux documents
288721
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
In2(SO4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.82 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
99.99% trace metals basis
Forme:
solid
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: indium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
O.[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2In.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Clé InChI
XUVCWJBXGHOWID-UHFFFAOYSA-H
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.