275654
4-(Dimethylamino)benzoic acid
90%, technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
241-243 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable