263443
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
pb
145-146 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
Clé InChI
MGHBDQZXPCTTIH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- preparation of (2S)-1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1,1-dimethyl-1-sila-ethoxy)-propan-1-one
- enantiomeric preparation of the key intermediate of chiral azole antifungal agents by a chemoenzymatic process
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup