262854
Tantalum
rod, diam. 6.35 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ta
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
6.35 mm
Point d'ébullition
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Quantité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.