258962
Tetrapentylammonium chloride
99%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
11.5 (vs air)
Essai
99%
Forme
solid
Chaîne SMILES
[Cl-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.ClH/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SXAWRMKQZKPHNJ-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges