199567
Ethyl Orange sodium salt
indicator grade, Dye content 90 %
Synonyme(s) :
4-(4-Diethylaminophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
indicator grade
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 90%
Technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
3.0-4.8, red to orange
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
λmax
474 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥29000 at 473-477 nm in deionized water
≥8000 at 274-282 nm in deionized water
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C16H19N3O3S.Na/c1-3-19(4-2)15-9-5-13(6-10-15)17-18-14-7-11-16(12-8-14)23(20,21)22;/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
Clé InChI
YZORUOZKRBVLEG-ZAGWXBKKSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable