Principaux documents
165174
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropionaldehyde diethyl acetal
≥95.5%
Synonyme(s) :
4,4-Diethoxybutanenitrile, 4,4-Diethoxybutyronitrile
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CH2CH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.5%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
104-106 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
nitrile
Chaîne SMILES 
CCOC(CCC#N)OCC
InChI
1S/C8H15NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
DRZCPHGVEATLFR-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Cyanopropionaldehyde diethyl acetal was used as starting reagent in the synthesis of methyl 2-(3,3-diethoxypropyl)-5-methoxyoxazole-4-carboxylate and tert-butyl 2-(3,3-diethoxypropyl)-5-tert-butoxyoxazole-4-carboxylate. It was also used in the synthesis of spermidine derivatives.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of functionalised oxazoles and bis-oxazoles 1.
Bagley MC, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 591-600 (1998)
A facile and stereoselective approach to substituted polyamines.
Barluenga J, et al.
Tetrahedron Letters, 34(12), 1981-1984 (1993)