164267
3-Amino-2-naphthol
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 15
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
229-230 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
Nc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2
Clé InChI
ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable